508896
Clear 1mL Crimp Vial, Conical Bottom, 8x40, pk 125
volume 1 mL, clear glass vial, conical bottom, closure type, crimp top vial, pkg of 125 ea
Sinónimos:
Clear glass, 1.0 mL crimp top vial, 8 x 40 mm
About This Item
Productos recomendados
material
clear glass vial
conical bottom
feature
closure type crimp top vial
packaging
pkg of 125 ea
manufacturer/tradename
Chromacol 1-CWV
O.D.
8 mm
diam. × H
8 mm × 40 mm
volume
1 mL
fitting
plug for 8 mm
Legal Information
related product
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)