48569
Phenanthrene
analytical standard, for environmental analysis
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 5000 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
340 °C (lit.)
mp
98-100 °C (lit.)
densidad
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
c1ccc2c(c1)ccc3ccccc23
InChI
1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H
Clave InChI
YNPNZTXNASCQKK-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... CYP1A2(1544)
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?