Merck
47858
Supelco
Clorhidrato de tiamina (B1)
analytical standard
Sinónimos:
Tiamina hydrochloride, Aneurina hydrochloride, Vitamina B1 hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H17ClN4OS · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
337.27
Beilstein/REAXYS Number:
3851771
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12164500
PubChem Substance ID:
grade
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
feature
standard type water soluble vitamin
packaging
ampule of 1000 mg
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
250 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC1=NC(N)=C(C[N+]2=CSC(CCO)=C2C)C=N1.Cl.[Cl-]
InChI
1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1
InChI key
DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
General description
El clorhidrato de tiamina (B1) es una vitamina hidrosoluble, que pertenece al grupo de vitaminas del complejo B. Puede existir como un hemihidrato y como un hidrato no estequiométrico. Por lo general, puede actuar como una coenzima para las reacciones bioquímicas involucradas en el metabolismo de los carbohidratos.
Application
Consulte el Certificado de análisis del producto para más información sobre una técnica adecuada para el equipo. Si desea más información, póngase en contacto con el servicio técnico.
El clorhidrato de tiamina (B1) puede utilizarse como un patrón de referencia analítico para la cuantificación del analito en las formulaciones farmacéuticas empleando la técnica de cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC).
Recommended products
Encuentre un Material de Referencia digital para este producto en nuestra plataforma virtual ChemisTwin® para NMR. Puede utilizar este equivalente digital en ChemisTwin® para confirmar la identidad de su muestra y cuantificar los compuestos (con patrón digital externo). Puede verse un espectro de RMN de esta sustancia y puede realizarse una comparación telemática con su muestra con unos pocos clics de ratón. Más información aquí y comience su prueba gratuita.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Wanamaker.PB and Massey K
Applied Pharmacology for Veterinary Technicians, (5) (2014)
Insights into the dehydration behavior of thiamine hydrochloride (Vitamin B1) hydrates: Part II
Chakravarty P, et al.
Journal of Pharmaceutical Sciences, 99(4), 1882-1895 (2010)
Helen Wang et al.
Bio-protocol, 8(16), e2974-e2974 (2018-08-20)
Diatoms are an ecologically important group of eukaryotic microalgae with properties that make them attractive for biotechnological applications such as biofuels, foods, cosmetics and pharmaceuticals. Phaeodactylum tricornutum is a model diatom with defined culture conditions, but routine genetic manipulations are
High-performance liquid chromatography method for the simultaneous determination of thiamine hydrochloride, pyridoxine hydrochloride and cyanocobalamin in pharmaceutical formulations using coulometric electrochemical and ultraviolet detection
Marszall LM, et al.
Journal of Chromatography A, 1094(1-2), 91-98 (2005)
Josefin Engelhardt et al.
PloS one, 15(1), e0227201-e0227201 (2020-01-03)
The eastern Baltic cod (Gadus morhua) population has been decreasing in the Baltic Sea for at least 30 years. Condition indices of the Baltic cod have decreased, and previous studies have suggested that this might be due to overfishing, predation
Protocolos
Separation of Pyridoxine Hydrochloride (B6), analytical standard; Thiamine Hydrochloride (B1), analytical standard