Merck
28398-U
Supelco
6.35mm/10mm Reducing Union
PTFE, pk of 3
About This Item
Código UNSPSC:
41112500
NACRES:
SB.54
Materiales
PTFE
Nivel de calidad
descripción
for connecting glass dioxin columns and reversible tubes with 10 mm and/or 6.35 mm stem O.D.
envase
pk of 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)