SML1558
Yoda1
≥98% (HPLC), powder, Piezo1 agonist
Sinónimos:
2-[5-[[(2,6-Dichlorophenyl)methyl]thio]-1,3,4-thiadiazol-2-yl]-pyrazine
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Yoda1, ≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 15 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[s]1c(nnc1c3nccnc3)SCc2c(cccc2Cl)Cl
InChI
1S/C13H8Cl2N4S2/c14-9-2-1-3-10(15)8(9)7-20-13-19-18-12(21-13)11-6-16-4-5-17-11/h1-6H,7H2
Clave InChI
BQNXBSYSQXSXPT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)