SMB00280
D-Mannuronic acid sodium
≥90% (HPLC)
Sinónimos:
D-Mannuronic acid sodium, Mono-mannuronic acid sodium salt, Sodium mannuronate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥90% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to off-white
solubilidad
water: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@H]([C@@H](C(O[Na])=O)O[C@@H](O)[C@H]1O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H10O7.Na/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9;/h1-4,6-9,12H,(H,10,11);/q;+1/p-1/t1?,2-,3+,4?,6+;/m0./s1
Clave InChI
MSXHSNHNTORCAW-NMRVOGSPSA-M
Aplicación
- Effects of β-d-mannuronic acid, as a novel non-steroidal anti-inflammatory medication with immunosuppressive properties, on IL17, RORγt, IL4, and GATA3 gene expressions in rheumatoid arthritis patients.: This research examines the impact of β-d-mannuronic acid on gene expressions related to inflammation and immune responses in rheumatoid arthritis, suggesting its use as an anti-inflammatory drug (Barati et al., 2017).
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)