R1781
Ramoplanin
Sinónimos:
A 16686, Antibiotic A 16686
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥75% (as ramoplanin A2)
Nivel de calidad
Formulario
powder
solubilidad
H2O: soluble 10 mg/mL
espectro de actividad antibiótica
Gram-positive bacteria
Modo de acción
cell wall synthesis | interferes
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
ClC1C(CCC(C1)C(NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)[C@@H](NC(=O)C(NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](NC(=O)C(NC(=O)[C@@H](NC(=O)\C=C/C=C\CCC)CC(=O)N)CC(=O)N)C7CCC(CC7)O)CCCN)[C@@H](O
InChI
1S/C106H170ClN21O30/c1-8-9-10-11-15-22-80(140)114-75(50-78(110)138)96(147)118-76(51-79(111)139)97(148)124-86(60-25-36-66(133)37-26-60)102(153)117-72(21-17-46-109)92(143)120-83(56(6)130)100(151)126-89(63-31-42-69(136)43-32-63)105(156)127-88(62-29-40-68(135)41-30-62)104(155)121-82(55(5)129)99(150)119-74(48-58-18-13-12-14-19-58)95(146)116-71(20-16-45-108)93(144)123-87(61-27-38-67(134)39-28-61)103(154)122-84(57(7)131)101(152)125-85(59-23-34-65(132)35-24-59)98(149)112-52-81(141)115-73(47-53(2)3)94(145)113-54(4)91(142)128-90(106(157)158)64-33-44-77(137)70(107)49-64/h10-15,18-19,22,53-57,59-77,82-90,129-137H,8-9,16-17,20-21,23-52,108-109H2,1-7H3,(H2,110,138)(H2,111,139)(H,112,149)(H,113,145)(H,114,140)(H,115,141)(H,116,146)(H,117,153)(H,118,147)(H,119,150)(H,120,143)(H,121,155)(H,122,154)(H,123,144)(H,124,148)(H,125,152)(H,126,151)(H,127,156)(H,128,142)(H,157,158)/b11-10-,22-15-/t54-,55+,56+,57+,59?,60?,61?,62?,63?,64?,65?,66?,67?,68?,69?,70?,71-,72-,73+,74+,75+,76?,77?,82+,83-,84+,85?,86-,87?,88-,89-,90?/m1/s1
Clave InChI
FSBZBQUUCNYWOK-YIOPJBSBSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)