PZ0111
PD-407824
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
9-Hydroxy-4-phenylpyrrolo[3,4-c]carbazole-1,3(2H,6H)-dione
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
yellow to orange
solubilidad
DMSO: >10 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Oc1ccc2[nH]c3cc(-c4ccccc4)c5C(=O)NC(=O)c5c3c2c1
InChI
1S/C20H12N2O3/c23-11-6-7-14-13(8-11)16-15(21-14)9-12(10-4-2-1-3-5-10)17-18(16)20(25)22-19(17)24/h1-9,21,23H,(H,22,24,25)
Clave InChI
IAUZTOZLTFSMIE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)