Merck
E2012
Sigma-Aldrich
Methyl all-cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoate
≥97% (capillary GC)
Sinónimos:
cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid methyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2CH=CH)5(CH2)3CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
316.48
Beilstein/REAXYS Number:
1914828
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
assay
≥97% (capillary GC)
form
oil
functional group
ester
lipid type
omega FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h4-5,7-8,10-11,13-14,16-17H,3,6,9,12,15,18-20H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-,14-13-,17-16-
InChI key
QWDCYFDDFPWISL-JEBPEJKESA-N
Packaging
Sealed ampule under argon.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
219.2 °F - closed cup
flash_point_c
104.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)