Merck
C3230
Coelenterazine h
solid
Sinónimos:
2-Deoxycoelenterazine, CLZN-h
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H21N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
407.46
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
solid
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2=CN3C(=O)C(Cc4ccccc4)=NC3=C(Cc5ccccc5)N2
InChI
1S/C26H21N3O2/c30-21-13-11-20(12-14-21)24-17-29-25(22(27-24)15-18-7-3-1-4-8-18)28-23(26(29)31)16-19-9-5-2-6-10-19/h1-14,17,27,30H,15-16H2
InChI key
KAEGGIFPLJZUOZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Coelenterazine is an imidazopyrazinone derivative. It is a substrate for bioluminescence in many luminous marine organisms.
Biochem/physiol Actions
10 times higher luminescence intensity than native coelenterazine.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)