19511
Mant-ADP triethylammonium salt solution
≥95.0% (HPLC)
Sinónimos:
2′/3′-O-(N-Methylanthraniloyl)adenosine 5′-diphosphate triethylammonium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H22N6O11P2 · xC6H15N
Número de CAS:
Peso molecular:
560.35 (free acid basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.32
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
liquid
pH
7.0-8.0
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OP(O)(OP(O)(OC[C@@H]1[C@@H]([R1])[C@@H]([R2])[C@H](N(C=N2)C3=C2C(N)=NC=N3)O1)=O)=O.CCN(CC)CC.O=C(C4=C(NC)C=CC=C4)O.O=C(C5=C(NC)C=CC=C5)O
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?