244023
Potassium hexacyanoferrate(III)
ACS reagent, ≥99.0%
Sinónimos:
Potassium ferricyanide, Red prussiate
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0%
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: iron
impurezas
≤0.005% insolubles
pH
6-9 (25 °C, 329 g/L)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
trazas de catión
Fe: ≤0.05%
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[K+].[K+].[K+].N#C[Fe-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.3K/c6*1-2;;;;/q;;;;;;-3;3*+1
Clave InChI
MIMJFNVDBPUTPB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
It may be employed as an oxidizing agent during the fabrication of glucose conductometric biosensor.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Composites