Y0000780
Paraffin (hard)
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Paraffin wax
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
paraffin
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Clave InChI
JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)