Merck
Y0000631
Naproxen impurity L
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
6′-Methoxy-2′-acetonaphthone, 1-(6-Methoxy-2-naphthalenyl)ethanone, 2-Acetyl-6-methoxynaphthalene, NSC 105564
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC10H6COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
200.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
naproxen
fabricante / nombre comercial
EDQM
mp
107-109 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ccc2cc(ccc2c1)C(C)=O
InChI
1S/C13H12O2/c1-9(14)10-3-4-12-8-13(15-2)6-5-11(12)7-10/h3-8H,1-2H3
Clave InChI
GGWCZBGAIGGTDA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Naproxen impurity L EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Envase
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)