TPO1000
Total Phosphorus 1000 mg/L Calibration Standard
certified reference material
Sinónimos:
Phosphorus calibration solution (1000 mg/L)
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
CofA
current certificate can be downloaded
fabricante / nombre comercial
RTC TPO1000-100
concentración
in H2O
aplicaciones
environmental
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)