T5500
2-Thiobarbituric acid
≥98%
Sinónimos:
4,6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidine, 4,6-Dihydroxypyrimidine-2-thiol, TBA
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98%
control farmacológico
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
mp
245 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
O=C1CC(=O)NC(=S)N1
InChI
1S/C4H4N2O2S/c7-2-1-3(8)6-4(9)5-2/h1H2,(H2,5,6,7,8,9)
Clave InChI
RVBUGGBMJDPOST-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?