PHR2204
Sodium Trimetaphosphate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Trisodium trimetaphosphate, Sodium cyclotriphosphate
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to NIST 3152a
familia API
sodium trimetaphosphate
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 1 g
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P1(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)O1
InChI
1S/3Na.H3O9P3/c;;;1-10(2)7-11(3,4)9-12(5,6)8-10/h;;;(H,1,2)(H,3,4)(H,5,6)/q3*+1;/p-3
Clave InChI
UGTZMIPZNRIWHX-UHFFFAOYSA-K
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Nota de análisis
Nota al pie de página
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)