PHR2091
Nicotinamide Impurity F
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
1-Methylnicotinamide chloride, 3-Carbamyl-1-methylpyridinium chloride, MNA, N-Methylnicotinic acid amide chloride, N1-Methylnicotinamide chloride
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Formulario
powder
envase
pkg of 100 mg
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Cl.[n+]1(cc(ccc1)\C(=N\[H])\[O-])C
InChI
1S/C7H8N2O.ClH/c1-9-4-2-3-6(5-9)7(8)10;/h2-5H,1H3,(H-,8,10);1H
Clave InChI
BWVDQVQUNNBTLK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)