PHR1688
Chlorpheniramine Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
3-(4-Chlorophenyl)-N-methyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine maleate salt, (3-(4-chlorophenyl)-N-methyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine maleate)
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000437
traceable to USP 1123146
familia API
chlorpheniramine
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 50 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Clc1ccc(cc1)C(CCNC)c2ncccc2.OC(=O)\C=C/C(=O)O
InChI
1S/C15H17ClN2.C4H4O4/c1-17-11-9-14(15-4-2-3-10-18-15)12-5-7-13(16)8-6-12;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-8,10,14,17H,9,11H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Clave InChI
MGNXGZAZRYTQMW-BTJKTKAUSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Productos recomendados
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)