PHR1411
Menadione
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Menadione, MN, 2-Methyl-1,4-naphthoquinone, Vitamin K3
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to Ph. Eur. M0300000
traceable to USP 1381006
familia API
menadione
CofA
current certificate can be downloaded
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
105-107 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C11H8O2/c1-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11(7)13/h2-6H,1H3
Clave InChI
MJVAVZPDRWSRRC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Menadione is an antihemorrhagic compound and it finds application in blood clotting and bone metabolism as an essential cofactor. Additionally, at relatively higher dose, menadione exhibits antitumor activity on several human cancer cells.[1]
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Productos recomendados
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
HPLC Analysis of Fat Soluble Vitamins by Normal Phase Chromatography on Ascentis® S