PHL89616
Cyanidin 3-glucoside chloride
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Kuromanin chloride, Asterin, Chrysanthemin, Cyanidin 3-O-glucoside chloride, Glucocyanidin chloride
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=CC3=C([O+]=C2C4=CC(O)=C(O)C=C4)C=C(O)C=C3O)O[C@H](CO)[C@H]1O.[Cl-]
InChI
1S/C21H20O11.ClH/c22-7-16-17(27)18(28)19(29)21(32-16)31-15-6-10-12(25)4-9(23)5-14(10)30-20(15)8-1-2-11(24)13(26)3-8;/h1-6,16-19,21-22,27-29H,7H2,(H3-,23,24,25,26);1H/t16-,17-,18+,19-,21-;/m1./s1
Clave InChI
YTMNONATNXDQJF-UBNZBFALSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
It is a chloride salt of the anthocyanidin glycoside, cyanidin-3-glucoside. Cyanidin 3-glucoside is the major anthocyanin found in legumes, such as black soybean, common bean, cowpea, and lentils. It is known to show antioxidant, anti-inflammatory, antitumor, and antihypertensive properties.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?