Documentos clave
NIST3253
Yerba Mate Leaves
NIST®SRM®
Sinónimos:
Yerba mate powder
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
envase
pkg of 20 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
técnicas
GC/MS: suitable
aplicaciones
food and beverages
Formato
matrix material
Descripción general
Otras notas
Certified for the analytes listed below.
Pyrene (C16H10), Benz[a]anthracene (C18H12), Benzo[a]pyrene (C20H12), Perylene (C20H12), Benzo[ghi]perylene (C22H12)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
2-Methylphenanthrene (C15H12), 3-Methylphenanthrene (C15H12), Fluoranthene (C16H10), 1-Methylpyrene (C17H12), Benzo[c]phenanthrene (C18H12), Chrysene (C18H12), Triphenylene (C18H12), Benzo[b]fluoranthene (C20H12), Benzo[k]fluoranthene (C20H12), Benzo[a]fluoranthene (C20H12), Indeno[1,2,3-cd]pyrene (C22H12), Picene (C22H14), Coronene (C24H12), Ash, Protein, Carbohydrates, Total Fat, Calories
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)