H8901
1-Heptanosulfonato de sodio
BioXtra
Sinónimos:
Ácido 1-heptanosulfónico sodium salt
About This Item
Productos recomendados
description
anionic
Quality Level
product line
BioXtra
mol wt
202.25 g/mol
impurities
<0.001% Phosphorus (P)
<0.1% Insoluble matter
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): <0.05%
cation traces
Al: <0.0005%
Ca: <0.005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.005%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.05%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
SMILES string
[Na+].CCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H16O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-11(8,9)10;/h2-7H2,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?