B1212000
Butylhydroxyanisole
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Butylated hydroxyanisole, 2(3)-t-Butyl-4-hydroxyanisole, 2(3)-t-Butylhydroquinone monomethyl ether, BHA
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
densidad de vapor
6.2 (vs air)
familia API
butylhydroxyanisole
temp. de autoignición
599 °F
fabricante / nombre comercial
EDQM
mp
58-60 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
O(C)c1cc(c(cc1)O)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12/h5-7,12H,1-4H3
Clave InChI
MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
241.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
116.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)