A2134
4-Aminomethylbenzenesulfonamide hydrochloride
analytical standard, ≥95%
Sinónimos:
4-Homosulfanilamide, Mafenide, Marfanil
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥95%
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cl.NCc1ccc(cc1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C7H10N2O2S.ClH/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)12(9,10)11;/h1-4H,5,8H2,(H2,9,10,11);1H
InChI key
SIACJRVYIPXFKS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CA1(759) , CA2(760) , CA5A(763) , CA5B(11238) , CA9(768)
mouse ... Car13(71934) , Car5a(12352)
Categorías relacionadas
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?