82950
3-(2-Pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-4′,4′′-disulfonic acid sodium salt
for spectrophotometric det. of Fe, 97.0%
Sinónimos:
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4′,4″-disulfonic acid sodium salt, PDT disulfonate
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97.0%
form
solid
quality
for spectrophotometric det. of Fe
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
~7% water
mp
≥300 °C
cation traces
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Mo: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
V: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
[Na+].OS(=O)(=O)c1ccc(cc1)-c2nnc(nc2-c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O)-c4ccccn4
InChI
1S/C20H14N4O6S2.Na/c25-31(26,27)15-8-4-13(5-9-15)18-19(14-6-10-16(11-7-14)32(28,29)30)23-24-20(22-18)17-3-1-2-12-21-17;/h1-12H,(H,25,26,27)(H,28,29,30);/q;+1/p-1
InChI key
ZGVNYCXXBQPDPQ-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
General description
Application
Other Notes
related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?