78047
3-Hydroxy-DL-kynurenine
analytical standard
Sinónimos:
α,2-Diamino-3-hydroxy-γ-oxobenzenebutanoic acid
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
assay
≥90.0% (HPLC)
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(CC(=O)c1cccc(O)c1N)C(O)=O
InChI
1S/C10H12N2O4/c11-6(10(15)16)4-8(14)5-2-1-3-7(13)9(5)12/h1-3,6,13H,4,11-12H2,(H,15,16)
InChI key
VCKPUUFAIGNJHC-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?