Merck
55639
Supelco
Tebuconazole-(tert-butyl-d9)
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
Tebuconazole-d9
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16D9H13ClN3O
Número de CAS:
Peso molecular:
316.87
MDL number:
UNSPSC Code:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Quality Level
isotopic purity
≥97 atom % D
product line
PESTANAL®
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
ClC(C=C1)=CC=C1CCC(C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(O)CN2N=CN=C2
InChI
1S/C16H22ClN3O/c1-15(2,3)16(21,10-20-12-18-11-19-20)9-8-13-4-6-14(17)7-5-13/h4-7,11-12,21H,8-10H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
InChI key
PXMNMQRDXWABCY-GQALSZNTSA-N
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 3
1 of 3