44064
3-Methyl-5-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-4-penten-2-ol
analytical standard
Sinónimos:
Ebanol
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥90% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
OC(C(C)\C=C/C1C(C(=CC1)C)(C)C)C
InChI
1S/C14H24O/c1-10(12(3)15)6-8-13-9-7-11(2)14(13,4)5/h6-8,10,12-13,15H,9H2,1-5H3/b8-6-
Clave InChI
RNLHVODSMDJCBR-VURMDHGXSA-N
Aplicación
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
226.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
108 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)