38944
MRS Broth modified, Vegitone
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinónimos:
DeMan, Rogosa and Sharpe Agar modified, Vegitone, Vegitone MRS Broth modified
About This Item
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
ammonium citrate, 2 g/L
bromocresol green, 0.04 g/L
captan, 0.004 g/L
dextrose, 20 g/L
dipotassium phosphate, 2 g/L
magnesium sulfate, 0.10 g/L
manganese sulfate, 0.05 g/L
2-phenylethyl alcohol, 3 g/L
proteose peptone (vegetable), 10 g/L
sodium acetate, 5 g/L
yeast extract, 5 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Plus
técnicas
microbiological culture: suitable
pH final
4.3±0.2 (25 °C)
aplicaciones
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
microbiology
idoneidad
selective by low pH for Bifidobacterium spp.
selective by low pH for Lactobacillus spp.
Aplicación
Nota de preparación
Nota al pie de página
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Traditional methods are based morphology, staining methods, enzyme reactions (metabolism) and diverse media.
Cost-effective molecular biology method for lactobacilli detection is presented as an alternative to PCR-based methods.
Cost-effective molecular biology method for lactobacilli detection is presented as an alternative to PCR-based methods.
Cost-effective molecular biology method for lactobacilli detection is presented as an alternative to PCR-based methods.