34056
Propisochlor
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
2-Chloro-2′-ethyl-6′-methyl-N-(isopropoxymethyl)acetanilide, Proponit
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CCc1cccc(C)c1N(COC(C)C)C(=O)CCl
InChI
1S/C15H22ClNO2/c1-5-13-8-6-7-12(4)15(13)17(14(18)9-16)10-19-11(2)3/h6-8,11H,5,9-10H2,1-4H3
InChI key
KZNDFYDURHAESM-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?