Merck
32426
Supelco
Cefoperazone dihydrate
VETRANAL®, analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H27N9O8S2 · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
681.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
VETRANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O.O.CCN1CCN(C(=O)N[C@@H](C(=O)N[C@H]2[C@H]3SCC(CSc4nnnn4C)=C(N3C2=O)C(O)=O)c5ccc(O)cc5)C(=O)C1=O
InChI
1S/C25H27N9O8S2.2H2O/c1-3-32-8-9-33(21(39)20(32)38)24(42)27-15(12-4-6-14(35)7-5-12)18(36)26-16-19(37)34-17(23(40)41)13(10-43-22(16)34)11-44-25-28-29-30-31(25)2;;/h4-7,15-16,22,35H,3,8-11H2,1-2H3,(H,26,36)(H,27,42)(H,40,41);2*1H2/t15-,16-,22-;;/m1../s1
Clave InChI
OMYIZCZQILAOGB-BYLXUVCXSA-N
Aplicación
Cefoperazone dihydrate may be used as an analytical standard for the determination of cefoperazone in raw bovine milk by high-performance liquid chromatographic (HPLC) method based on solid-phase extraction.
Cefoperazone dihydrate may also be used as an analytical standard for the determination of ticarcillin in human biological samples by reversed-phase liquid chromatography method.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Información legal
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Determination of ticarcillin in human plasma and in urine by reversed-phase LC.
La Follette G, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 13(2), 159-164 (1995)
Determination of cephalosporins in raw bovine milk by high-performance liquid chromatography.
S?rensen LK and Snor LK
Journal of Chromatography A, 882(1-2), 145-151 (2000)