Merck
266302
Sigma-Aldrich
Magnesio
ReagentPlus®, ribbon, ≥99% trace metals basis
Sinónimos:
NMDG
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Mg
Número de CAS:
Peso molecular:
24.31
Beilstein:
4948473
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141502
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
presión de vapor
1 mmHg ( 621 °C)
Nivel de calidad
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
≥99% trace metals basis
Formulario
ribbon
temp. de autoignición
950 °F
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
resistividad
4.46 μΩ-cm, 20°C
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
densidad
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Mg]
InChI
1S/Mg
Clave InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Magnesium is generally used in the preparation of various organomagnesium compounds such as Grignard reagents, that are widely used in organic synthesis.
It can also be used to catalyze Pinacol coupling, Reformatsky reaction and degradation of carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs).
Cantidad
25 g = 36.6 m
Información legal
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 2
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
The importance of magnesium in clinical healthcare
Schwalfenberg GK and Genuis SJ
Scientifica, 2017 (2017)
Magnesium and human health: perspectives and research directions
Al Alawi AM, et al.
International Journal of Endocrinology, 2018 (2018)
Magnesium-induced pinacol coupling of aromatic aldehydes and ketones in water under ultrasound.
Li JT, et al.
Indian Journal of Chemistry, 43B, 196-198 (2004)
The quest for chiral Grignard reagents.
Hoffmann RW
Chemical Society Reviews, 32(4), 225-230 (2003)
Optimizing Reductive Degradation of PAHs Using Anhydrous Ethanol with Magnesium Catalyzed by Glacial Acetic Acid.
Al Shra?ah A, et al.
ACS Omega, 3(3), 3554-3561 (2018)
Artículos
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids