Key Documents
26150
Conjuntos de émbolo Hamilton® con puntas para las gamas 1000, 1700 y 1800
for use with Hamilton 1702 (C, LT, N, or RN), pkg of 1 ea
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
material
PTFE plunger tip
feature
1702 C, LT, N, or RN
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 1122-01
syringe volume
25 μL
compatibility
for use with Hamilton 1702 (C, LT, N, or RN)
General description
Para reparaciones en campo de las series 1000, 1700, y 1800. No válidads para jeringas Sample Lock.
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)