08751
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid
for spectrophotometric det. of Si, ≥90.0% (CHN)
Sinónimos:
1-Amino-2-naphthol-4-sulfonic acid
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥90.0% (CHN)
form
powder
quality
for spectrophotometric det. of Si
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
290 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Nc1c(O)cc(c2ccccc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO4S/c11-10-7-4-2-1-3-6(7)9(5-8(10)12)16(13,14)15/h1-5,12H,11H2,(H,13,14,15)
InChI key
RXCMFQDTWCCLBL-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- 2′-Pentadecylnaphth[3,4-d]oxazole-1-sulfonic acid
- 4-Amino-3-(palmitoyloxy)-1-naphthalenesufonic acid
- 4-(Palmitoylamino)-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid
- 4-(Palmitoylamino)-3-(palmitoyloxy)-1-naphthalenesulfonic acid
Other Notes
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?