Merck
05388
Supelco
Metolachlor Metabolite CGA 50267 (racemate)
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
N-(2-Ethyl-6-methylphenyl)-DL-alanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H17NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
207.27
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(NC(C)C(O)=O)C(CC)=CC=C1
Categorías relacionadas
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)