05290
Sterility Indicator (Radiation Sterilization)
suitable for microbiology
Sinónimos:
Spore Strips (for Radiation Sterilization), Spore Strips Bioindicator (for Radiation Sterilization)
About This Item
Productos recomendados
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
veterinary
microbiology
storage temp.
2-8°C
Categorías relacionadas
General description
Packaging
Dimension envelop (2 strips): 46x70 mm
Dimension strips: 33x7 mm
Components
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
El HACCP del control de la desinfección dentro de la industria alimentaria es fundamental para garantizar la salubridad del producto y el cumplimiento de la normativa. Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados en los procesos de control de la desinfección y la higiene para la fabricación de alimentos sólidos y líquidos.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
El HACCP del control de la desinfección dentro de la industria alimentaria es fundamental para garantizar la salubridad del producto y el cumplimiento de la normativa. Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados en los procesos de control de la desinfección y la higiene para la fabricación de alimentos sólidos y líquidos.