Merck
00310590
Quercetin 3-glucuronide
primary reference standard
Sinónimos:
3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavone 3-glucuronide, Mikwelianin, Miquelianin, Quercetin 3-O-β-D-glucuronide, Querciturone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H18O13
Número de CAS:
Peso molecular:
478.36
MDL number:
UNSPSC Code:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grade
primary reference standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
HWI
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)c(O)c4
InChI
1S/C21H18O13/c22-7-4-10(25)12-11(5-7)32-17(6-1-2-8(23)9(24)3-6)18(13(12)26)33-21-16(29)14(27)15(28)19(34-21)20(30)31/h1-5,14-16,19,21-25,27-29H,(H,30,31)/t14-,15-,16+,19-,21+/m0/s1
Inchi Key
DUBCCGAQYVUYEU-ZUGPOPFOSA-N
General description
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Application
Reference Standard in the analysis of herbal medicinal products
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: carum pimpinella
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1