09-1833
Dietiléter
≥99.5% (GC), for residue analysis, JIS 5000
Sinónimos:
Éter, Éter etílico
About This Item
Nombre del producto
Dietiléter, for residue analysis, JIS 5000
grado
for residue analysis
Agency
JIS 5000
densidad de vapor
2.6 (vs air)
presión de vapor
28.5 psi
Ensayo
≥99.5% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
320 °F
lim. expl.
36.5 %
disponibilidad
available only in Japan
índice de refracción
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
densidad
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
idoneidad
suitable for residue analysis (suitable for 5000 per JIS)
cadena SMILES
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-49.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-45 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)