01-4910
Persulfato de amonio
JIS special grade, ≥98.0%
Sinónimos:
AP, APS, PER, Peroxidisulfato de amonio, Peroxodisulfato de amonio
About This Item
Productos recomendados
grado
JIS special grade
densidad de vapor
7.9 (vs air)
Ensayo
≥98.0%
Formulario
powder
disponibilidad
available only in Japan
pH
1.0-2.0 (25 °C, 228 g/L)
cadena SMILES
N.N.OS(=O)(=O)OOS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h2*1H3;(H,1,2,3)(H,4,5,6)
Clave InChI
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?