Merck
11483188001
Roche
Kit de síntesis de la cadena primaria del ADNc para RT-PCR (AMV)
sufficient for 30 reactions (including 5 control reactions), kit of 1 (10 components), suitable for RT-PCR, hotstart: no, dNTPs included
Sinónimos:
RT-PCR, Síntesis de ADNc
About This Item
UNSPSC Code:
41106313
usage
sufficient for 30 reactions (including 5 control reactions)
Quality Level
specific activity
>50 units/μg protein
feature
dNTPs included
hotstart: no
packaging
kit of 1 (10 components)
manufacturer/tradename
Roche
parameter
42 °C optimum reaction temp.
technique(s)
RT-PCR: suitable
input
purified RNA
storage temp.
−20°C
General description
El kit de síntesis de la cadena primaria del ADNc se utiliza para la síntesis de la hebra primaria del ADNc como la reacción de partida para la retro-PCR en dos etapas. El kit consta de la transcriptasa inversa del AMV para la síntesis de la cadena primaria, dos cebadores diferentes, nuestra mezcla de nucleótidos para PCR y el Control Neo pa RNA. Los productos de PCR que se generan mediante la retro-PCR pueden clonarse utilizando procedimientos convencionales.
La amplificación del ARN requiere la conversión del sustrato ARN en ADN. Esto se consigue utilizando una transcriptasa inversa, como la AMV RT (transcriptasa inversa del virus de la mieloblastosis aviar) o la M-MuLV RT (transcriptasa inversa del virus de la leucemia murina Moloney). El ADNc resultante puede utilizarse como plantilla para una PCR convencional.
La AMV RT sintetiza la nueva hebra de ADNc en zonas que vienen determinadas por el tipo de cebador utilizado:
  • en el extremo 3′ del ARNm poli/A) cuando se utiliza como cebador el Oligo-p(dT)15,
  • en puntos inespecíficos a lo largo del molde de ARNm cuando se utiliza el cebador aleatorio p(dN)6 o
  • en un sitio determinado por un cebador de secuencia específica.
La utilización de la AMV RT para la síntesis de la cadena primaria del ADNc tiene ciertas ventajas. La mayor termoestabilidad de esta enzima en comparación con la transcriptasa inversa de M-MuLV permite la realización de la reacción a +42°C, lo que proporciona una mayor especificidad y una mejor resolución de las estructuras secundarias en comparación con una reacción realizada a +37°C.
Specificity
Inactivación por calor: 5 min, 95 °C
Transcriptasa inversa AMV
Application
El kit de síntesis de la cadena primaria del ADNc para RT-PCR (AMV) es adecuado para:
  • Detección de la presencia o ausencia de virus ARN u otros microorganismos que contengan ARN (en combinación con la PCR)
  • Cuantificación del ARNm para supervisar la expresión diferencial de un ARNm específico
  • La primera etapa de la «presentación diferencial del ARNm»
  • Generación de bancos de ADNc con insertos largos y de longitud completa
  • Reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa-cuantitativa (RT-qPCR) para la transcripción inversa del ARN en ADN complementario.
Features and Benefits
Solidez:
  • Transcribe el ARN total, el ARNm y el ARN vírico junto con estructuras de ARN secundarias difíciles de transcribir
  • Obtiene transcritos del ADNc de hasta 12 kb
  • Mayor termoestabilidad (hasta 50 °C) y especificidad que la transcriptasa inversa M-MuLV
  • No es necesaria la purificación del ADNc resultante antes de la reacción de PCR
Flexibilidad:
Puede utilizarse con cebadores específicos de secuencia, cebadores poli(dT)15 o cebadores aleatorios, p(DN)6
Packaging
1 kit que contiene 10 componentes.
Quality
En el análisis convencional de síntesis de ADNc, se sintetizan como mínimo 300 ng de ADNc (es decir, un rendimiento del 30 %) cuando se incuba 1,0 μg del molde Neo pa RNA con 20 μCi [α-32P]-dCTP (actividad específica de 3000 Ci/mmol) durante 60 minutos a +42°C.
Unit Definition
Volumen de actividad: de 20 a 25 U/μl
Other Notes
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos diagnósticos.
Solo componentes del kit
Referencia del producto
Descripción
  • Reverse Transcriptase AMV
  • PCR Nucleotide Mix, pH 8.5 10 mM each
  • Reaction Buffer
  • MgCl2 Stock Solution 25 mM
  • Gelatin 0.05% (w/v)
  • Oligo-p(dT)15 , 0.02 A260 units/μl 0.8 μg/μl
  • Random Primer p(dN)6 , 0.04 A260 units/μl 1.6 μg/μl
  • RNase Inhibitor 50 U/μl
  • Control Neo pa RNA (1.0 kb in length with additional 19-base 3′-poly(A) tail) 0.2 μg/μl
  • Water, PCR Grade
Ver todo (10)
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Visite la Librería de documentos
Jian Han et al.
Molecular medicine reports, 18(1), 1058-1066 (2018-05-31)
Atorvastatin is a member of the statin class of drugs, which competitively inhibit the activity of 5‑hydroxy‑3‑methylglutaryl‑coenzyme A reductase. The aim of the present study was to assess whether atorvastatin may protect BV‑2 microglia and hippocampal neurons against oxygen‑glucose deprivation
Screening of Selected Soil and Endophytic Fungi for Lovostatin
Biosynthetic Genes lovE and lovF
Bhargavi SD
Microbial Biotechnology (2015)
Relationship of Podoplanin and Glutathione S-transferases T1 Expression with Laryngeal Cancer
Deniz K
International journal of molecular and cellular medicine (2012)
Roles of Signal Transducer Pathways in Investigation of Biopsies from Patients with Bladder Tumors
Aysegul Bayrak
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention (2017)
Deniz Kanliada et al.
International journal of molecular and cellular medicine, 1(4), 217-224 (2012-10-01)
The aim of this study is to determine whether there is a role of podoplanin and glutathione S-transferases T1 (GST-T1) expression in laryngeal squamous cell carcinoma. The study was completed with 33 patients and gene expression analysis was performed by qRT-PCR.
Artículos
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Protocolos
Contenido relacionado
RT-qPCR detects specific targets with applications in gene expression and pathogen detection.
RT-qPCR detects specific targets with applications in gene expression and pathogen detection.
RT-qPCR detects specific targets with applications in gene expression and pathogen detection.
RT-qPCR detects specific targets with applications in gene expression and pathogen detection.