XX8000T23
Tubos, 1/8 pulg. D.I. x 7,6 m, 30 psi, Tygon
Peristaltic pump use
About This Item
Productos recomendados
material
Tygon®
parameter
2.1 bar max. inlet pressure (30 psi)
I.D.
0.32 cm (0.125 in.)
L
7.6 m (25 ft)
O.D.
0.64 cm (0.25 in.)
6.4 mm
Application
Uso de la bomba peristáltica
Preparation Note
Método de esterilización
No esterilizable en autoclave
No esterilizable en autoclave
Legal Information
Tygon is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.