Key Documents
VVHP04700
Millipore
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 0,1 μm
Durapore®, filter diam. 47 mm, hydrophobic
Sinónimos:
Membrana de filtración Durapore®, 0,1 µm
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
PVDF membrane
plain filter
white filter
Quality Level
sterility
non-sterile
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Durapore®
Millipore
parameter
>0.33 mL/min-cm2 water flow rate
3 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
filter diam.
47 mm
thickness
125 μm
gravimetric extractables
0.5%
refractive index
n/D 1.42
matrix
Durapore®
pore size
0.1 μm pore size
70 % porosity
capacity
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
bubble point
≥1.8 bar, air with methanol at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: VVHP
Application
  • Esterilización del aire
  • Esterilización gaseosa
Other Notes
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: Filtración general de laboratorio
  • Indicaciones de uso: Retención o eliminación de los contaminantes biológicos
  • Instrucciones de uso: La esterilización mediante filtración de un líquido a través de una membrana con un tamaño de poro de 0,2 μm (o menor) elimina eficazmente los contaminantes biológicos, como bacterias, hongos y levaduras. Para la retención selectiva de contaminantes biológicos de mayor tamaño, puede utilizarse la filtración del líquido a través de membranas con tamaños de poro de 0,45 μm (mayores) para atrapar y dar soporte al crecimiento de los microorganismos para su cultivo y análisis consecutivos
  • Condiciones de almacenamiento: guardar en un lugar seco
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany