STC31THN01
Lynx® ST
1" Lynx® ST Connector, 1.5" TC inlet and 1" hose barb outlet - 1pk
Sinónimos:
1 in. Lynx® ST Connector, Steam-To aseptic connector. Connect hard piped equipment with single use tubing
About This Item
Productos recomendados
material
molded polyetherimide (21 CFR part 177.1595)
platinum cured silicone seal (21 CFR part 177.2600)
Quality Level
sterility
non-sterile
product line
Lynx®
parameter
temperature (SIP : 4X at 135°C/275°F for 30 min. Closed)
1.4 bar max. pressure (20 psi) at 4-80 °C (during actuation)
120 L/min flow rate at 0.51 bar (8 psi)
2.4 bar max. pressure (35 psi) at 4-80 °C (operating pressure)
20 L/min flow rate at 0.02 bar (0.3 psi)
200 L/min flow rate at 1.4 bar (20 psi)
L × W
15.8 cm (6.21 in.) × 6.0 cm (2.38 in.)
fitting
1.5 in. Tri-Clover inlet
1 in. outlet hose barb
Preparation Note
Gamma compatible up to 50 kGy; Steam @ 135 °C for 30 min (closed) 2 times
Legal Information
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.