Key Documents
SHGLA25NB6
Millipore
Multicapa Durapore® 0,45/0,22 µm, cápsula OptiScale®
OptiScale® 25, filtration area 3.5 cm2, pore size 0.45/0.22 μm
Sinónimos:
Multilayer Durapore® 0.45 μm/0.22 μm Optiscale 25mm NB
About This Item
UNSPSC Code:
23151806
eCl@ss:
32031610
NACRES:
NB.24
material
PVDF membrane
polypropylene
polypropylene support
polypropylene vent cap
Quality Level
reg. compliance
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
autoclavable compatible
product line
OptiScale® 25
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
OptiScale®
parameter
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C
60 psi max. differential pressure (4.1 bar) at 25 °C (forward)
technique(s)
sterile filtration: suitable
L
3.9 cm (1.52 in.)
W
1.21 in.
diam.
3.1 cm (1.2 in.)
filtration area
3.5 cm2
impurities
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
matrix
Multilayer Durapore®
pore size
0.45/0.22 μm pore size
input
sample type liquid
fitting
female Luer-Lok® inlet connection
male Luer-Lok® outlet connection
(Female Luer-Lok® Inlet/Male Luer Slip Outlet)
shipped in
ambient
General description
Configuración del dispositivo: Cápsula
Other Notes
Estos productos se han fabricado en una instalación que sigue las Buenas prácticas de fabricación de la FDA.
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: bacteriana
  • Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: purificación de proteínas
  • Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o de la contaminación microbiana
  • Instrucciones de uso: consulte las secciones de instalación y humectación de la guía del usuario de OPTISCALE®-25
  • Condiciones de conservación: consulte la guía del usuario de OPTISCALE®-25
  • Condiciones de Eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Preparation Note
Este producto se fabricó con una membrana Durapore® que cumple los criterios de un filtro "no liberador de fibras" según lo definido en CFR 21 1210.3 (b) (6).
Método de esterilización
1 ciclo de 60 min en autoclave a 123 °C
Analysis Note
Este producto fue probado y pasa la prueba de la USP <78> para partículas en inyectables.
TOC/conductividad
Después de la esterilización y una descarga controlada de 35 ml de agua, las muestras exhibieron menos de 500 ppb de TOC según la USP <64> y menos de 1,3 µS/cm según la USP <64> a 25 °C.
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany