MX1458
Dimetilsulfóxido
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinónimos:
DMSO
About This Item
Productos recomendados
Agency
meets USP/NF
Nivel de calidad
densidad de vapor
2.7 (vs air)
presión de vapor
0.42 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.9% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
573 °F
lim. expl.
42 %, 63 °F
impurezas
≤0.001 meq/g Titrable acid
≤0.1% Water (H2O)
residuo de evap.
≤0.01%
color
APHA: ≤10
índice de refracción
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point 87 °C
solubilidad
1000 g/L
densidad
1.10 g/mL (lit.)
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Clave InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Precaución
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup