Documentos clave
MHA000P2F
Millipore
Caldo m-FC con ácido rosálico
ready-to-use, suitable for microbiology, for fecal coliforms
Sinónimos:
Caldo m-FC
About This Item
Código UNSPSC:
41106225
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
esterilidad
sterile
Nivel de calidad
Formulario
liquid
caducidad
12 mo.
Características
ready-to-use
envase
pack of 50 tests
capacidad
2 mL
filling volume
2 mL
color
deep redslightly opalescent
entrada
sample type dairy
sample type wine
sample type bottled water
sample type beer
sample type food(s)
sample type soft drink
sample type beverage(s)
sample type cider
pH
7.4±0.2 (25.0 °C)
aplicaciones
environmental
microbiology
compatibilidad
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
for use with MF-method
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
fecal coliforms
Descripción general
El caldo m-FC con ácido rosólico se utiliza para la detección y el recuento de coliformes fecales en agua y otras muestras líquidas mediante la técnica de filtración a través de membrana. Este medio se basa en la propiedad de los coliformes fecales, que crecen a 44-45°C. La digestión enzimática del tejido animal proporciona nitrógeno, carbono y minerales en el caldo M-FC con ácido rosólico. El extracto de levadura es una fuente de vitaminas y oligoelementos. El cloruro de sodio mantiene el equilibrio osmótico. La lactosa sirve como fuente de carbohidratos. Las sales biliares inhiben el crecimiento de las bacterias grampositivas. El ácido rosólico es el sistema indicador diferencial. Las coliformes forman colonias azules , mientras que las no coliformes forman colonias de color gris.
Aplicación
El caldo m-FC con ácido rosólico es adecuado para analizar coliformes fecales en aguas efluentes y residuales.
Características y beneficios
  • Los medios líquidos en ampollas listos para usar resuelven numerosos problemas en los laboratorios de microbiología donde el tiempo, el equipo y el personal entrenado suelen escasear.
  • Están disponibles en prácticas ampollas de plástico de un solo uso de 2 ml, lo que elimina la manipulación de las ampollas de vidrio y evita los residuos y desperdicios asociados con los medios envasados a granel.
Especificaciones
Métodos normalizados para el examen del agua y las aguas residuales
Temperatura de incubación: 44,5 °C ± 0,2
Tiempo de incubación: 24 horas ± 2
Nota de análisis
Las coliformes fecales son de color azul, otras colonias tienen un color que va del gris al crema. En algunos casos raros, una membrana puede haber confirmado coliformes fecales de color rosa. Esto puede deberse a una cantidad insuficiente de medio en la placa de Petri, a pérdida de humedad excesiva en la placa Petri durante la incubación o a un retraso en la observación de las colonias.
Microorganismos de control de calidad
E. coli (ATCC 25922)
Cultivo mixto (E. coli, P. aeruginosa y P. vulgaris)
Microorganismos específicos: Coliformes fecales
Información legal
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Mackie & McCartney practical medical microbiology
Mackie TJ
J. Amer. Water Works Assoc., 57(2), 208-214 (1996)
Fecal-coliform-organism medium for the membrane filter technique
Geldreich EE et al.
J. Amer. Water Works Assoc., 57(2), 208-214 (1965)