MABT821
Anticuerpo anti-integrina beta1 (CD29), clon mAb13
clone mAb13, from rat
Sinónimos:
Fibronectin receptor subunit beta, Glycoprotein IIa, GPIIA, VLA-4 subunit beta, CD29
About This Item
Productos recomendados
biological source
rat
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
mAb13, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGB1(3688)
General description
Specificity
Immunogen
Application
Análisis mediante inmunocitoquímica: un lote representativo detectó la integrina beta 1 (CD29) en aplicaciones de inmunocitoquímica (Akiyama, S.K., et. al. (1989). J Cell Biol. 109(2):863-75; Humphries, J.D., et. al. (2005). J Biol Chem. 280(11):10234-43.).
Análisis mediante inmunoprecipitación: un lote representativo detectó la integrina beta1 (CD29) en aplicaciones de inmunoprecipitación (Akiyama, S.K., et. al. (1989). J Cell Biol. 109(2):863-75).
Análisis de inhibición: un lote representativo bloqueó la adhesión de las células HT-1080 a las placas recubiertas de fibronectina (cortesía del Dr. Kenneth M. Yamada, M.D., Ph.D., NIDCR, National Institutes of Health, Bethesda, MD USA).
Estructura celular
Quality
Análisis mediante inmunocitoquímica: una dilución 1:500 de este anticuerpo detectó la integrina beta1 (CD29) en células A431.
Target description
Physical form
Storage and Stability
Other Notes
Disclaimer
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash