MAB858-1P-KC
Anti-Respiratory Syncytial Virus, Fusion, clone 133-1H (1mg) KC
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
Productos recomendados
forma del anticuerpo
purified antibody
Nivel de calidad
clon
133-1H
monoclonal
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
Almacenamiento y estabilidad
Refrigerator (2–8°C)
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable