Key Documents
LSWP02500
Millipore
Membrana de filtración de PTFE, tamaño de poro 5,0 μm
Mitex, filter diam. 25 mm, hydrophobic, white
Sinónimos:
Membrana de filtración Mitex
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
PTFE membrane
plain filter
white filter
Quality Level
agency
in accordance with NIOSH 2011
sterility
non-sterile
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Millipore
Mitex
parameter
260 °C max. temp.
70 mL/min-cm2 water flow rate
9 L/min-cm2 air flow rate
filter diam.
25 mm
thickness
170 μm
color
white
matrix
Mitex
pore size
5.0 μm pore size
60 % porosity
bubble point
≥0.06 bar, ethanol at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: LSWP
La membrana Mitex PTFE no se ve afectada por casi ningún líquido, como los disolventes orgánicos, los ácidos y bases concentrados, los propelentes y los líquidos criogénicos. La membrana Mitex no está revestida, sin embargo es fácil de manipular, combinando la comodidad de una membrana revestida con la versatilidad de una membrana de PTFE pura. La membrana Mitex es hidrófoba.
Características y beneficios:
•Amplia compatibilidad química
•Biológica y químicamente inerte
•Estable a temperaturas que superan los 260 °C y por debajo de los -100 °C
Aplicaciones:
Clarificación de ácidos, bases y líquidos criogénicos; Clarificación de propelentes; Análisis de líquidos hidráulicos; Aislamiento de ARN
Tipo de filtro: Filtro de pantalla
Application
  • Clarificación de ácidos, bases y líquidos criogénicos
  • Clarificación de propelentes
  • Aislamiento de ARN
  • Supervisión atmosférica
Legal Information
Mitex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Ellen A F Van Gestel et al.
Toxicology letters, 328, 45-51 (2020-04-21)
Surgical smoke produced by electrosurgery contains various chemical substances such as volatile organic compounds (VOCs) and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). The aim of this study is to investigate airborne concentrations of VOCs and PAHs during electrosurgery in an operating room